Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
505.00€ - 631.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre |
---|---|
Calibrated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Comprend | Marques d’anneau |
À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12088173
|
SI Analytics™
285400201 |
0,003K | 0,5 à 3 cSt | Diamètre de 0,47 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12078173
|
SI Analytics™
285400218 |
0,005K | 0,8 à 5 cSt | Diamètre de 0,54 mm |
626.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10053940
|
SI Analytics™
285400226 |
0,01K | 1,2 à 10 cSt | Diamètre de 0,63 mm |
506.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12098173
|
SI Analytics™
285400234 |
0,03K | 3 à 30 cSt | Diamètre de 0,84 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10701761
|
SI Analytics™
285400172 |
0,05K | 5 à 50 cSt | Diamètre de 0,95 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12008183
|
SI Analytics™
285400242 |
0,1K | 10 à 100 cSt | Diamètre de 1,13 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12028183
|
SI Analytics™
285400259 |
0,3K | 30 à 300 cSt | Diamètre de 1,50 mm |
626.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12018183
|
SI Analytics™
285400189 |
0,5K | 50 à 500 cSt | Diamètre de 1,69 mm |
523.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12068183
|
SI Analytics™
285400283 |
10 K | 1000 à 10 000 cSt | Diamètre de 3,60 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12038183
|
SI Analytics™
285400267 |
1 K | 100 à 1000 cSt | Diamètre de 2,01 mm |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures automatiques
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Viscosimètre | |
DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
Oui | |
Marques d’anneau | |
15 à 20 ml |