Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre non étalonné Ubbelohde
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,5 à 3 cSt
10 à 100 cSt
Constante approximative:
0,003K
0,1K
Dimensions:
Diamètre de 0,47 mm
Diamètre de 1,13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibration non effectuée
- Sans constante pour la détermination de la viscosité relative
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 10 à 100 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Constante approximative | 0,1K |
| Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Comprend | Marques d’anneau |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
| Dimensions | Diamètre de 1,13 mm |
| Volume (métrique) | 15 à 20 ml |