Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥99 %
Code produit. 15423859
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
300 mg
Inhibiteur sélectif des protéines kinases activées par mitogène MEK-1 et MEK-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109511-58-2
Formule moléculaire C18H16N6S2
Synonyme 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophénylthio)butadiène
Spécification
Quantité 100 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur sélectif des protéines kinases activées par mitogène MEK-1 et MEK-2
Doser ≥ 99%
Poids de la formule 380,49g/mol
Solubilité Soluble dans le DMSO ; Peu soluble dans l’éthanol et l’eau
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre
Clé InChI DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
SMILES N\C(SC1=CC=CC=C1N)=C(\C#N)/C(/C#N)=C(\N)SC1=CC=CC=C1N
Nom IUPAC (2Z,3Z)-bis({amino[(2-aminophenyl)sulfanyl]methylidene})butanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 380.49