Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥99 %
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
300 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Quantité | 300 mg |
Description | Blanc |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Inhibiteur sélectif des protéines kinases activées par mitogène MEK-1 et MEK-2 |
Doser | ≥ 99% |
Poids de la formule | 380,49g/mol |
Solubilité | Soluble dans le DMSO ; Peu soluble dans l’éthanol et l’eau |
Type de produit | Signal Transduction Reagent |
Forme | Poudre |