Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimètre à tube en U
Convient aux liquides transparents.Avec certificat d’étalonnage UKAS
227.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre de tube en U |
---|---|
Certifications/Conformité | UKAS, ISO 9000 |
Volume (métrique) | 18 mL |
Code produit | Marque | Dimensions | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13181023
|
Poulten Selfe™
1619/03 |
C | 6 à 30 cSt |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les viscosimètres étalonnés PSL sont fournis avec des certificats UKAS qui fournissent l’assurance officielle de la compétence du travail d’étalonnage effectué.Les certificats d’étalonnage UKAS, qui répondent aux exigences de la norme ISO 9000, sont délivrés par le laboratoire d’étalonnage PSL, qui est un laboratoire accrédité par le National Measurement Accreditation Service.
- Type BS/U, IP71. Convient aux liquides transparents.Longueur totale nominale de 300 mm.Taille approximative de l’échantillon : 13 ml à 40 ml.
Spécification
Viscosimètre de tube en U | |
UKAS, ISO 9000 | |
18 mL |