Learn More
uvex Casquette de sécurité sportive U-Cap - Bord court
Code produit. p-7221919 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
55 to 59 cm
60 to 63 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17269221
Marque: uvex 9794403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une casquette antichoc innovante avec élément en coque dure et une structure en nid d’abeille absorbent les chocs, en plus de réduire considérablement le risque de blessures à la tête. La conception à bord court garantit un champ plus large de vision vers le haut.
  • Idéal pour les zones où les casques ne sont pas obligatoires, mais il y existe toujours un risque de blessures à la tête
  • Élément en coque rigide innovant avec conception Armodillo, structure en nid d’abeille et éléments absorbant les chocs
  • Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
  • Le bord court garantit un champ plus large de vision vers le haut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Jetable Non
Type de produit Casquette antichoc
Dimensions 55 to 59 cm
Comprend Coque rigide style Armadillo
À utiliser avec (application) Construction, fonctionnement de machines, maçonnerie, peinture et travaux de tunnel
Ventilée Vented
Type de tête Baseball Cap