Learn More
uvex Casquette de sécurité sportive U-Cap - Bord court
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
55 to 59 cm
60 to 63 cm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Idéal pour les zones où les casques ne sont pas obligatoires, mais il y existe toujours un risque de blessures à la tête
- Élément en coque rigide innovant avec conception Armodillo, structure en nid d’abeille et éléments absorbant les chocs
- Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
- Le bord court garantit un champ plus large de vision vers le haut
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| Jetable | Non |
| Type de produit | Casquette antichoc |
| Dimensions | 55 to 59 cm |
| Comprend | Coque rigide style Armadillo |
| À utiliser avec (application) | Construction, fonctionnement de machines, maçonnerie, peinture et travaux de tunnel |
| Ventilée | Vented |
| Type de tête | Baseball Cap |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction