Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
Marque:  uvex 9794401
Code produit. 17249221
  • 26.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les zones où les casques ne sont pas obligatoires, mais il y existe toujours un risque de blessures à la tête
  • Élément en coque rigide innovant avec conception Armodillo, structure en nid d’abeille et éléments absorbant les chocs
  • Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
  • Le bord long offre une protection accrue contre le soleil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Casquette antichoc
Non
Casquette U-Cap 9024 sportive
Non stérile
55 to 59 cm
Vented
Noir
Bord long
55 à 59 cm
EN 812:2012
Coque rigide style Armadillo
Baseball Cap