Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Code produit. 15408719
Click to view available options
Quantité:
20 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
20mg
Code produit. 15408719
Marque: Thermo Scientific Chemicals J67355.F+
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5466-89-7
Formule moléculaire C10H12O3
Synonyme 3’,4’-dihydroxy-2-méthylpropiophénone ;
Spécification
Quantité 20 mg
Description Blanc
Doser 98%
Poids de la formule 180,20
Point de fusion 79°C à 81°C
Type de produit U-0521, 98 %
Forme Solide
Clé InChI VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.20