Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Universal Fitzmill Transfer Sleeve with Window
Universal Fitzmill Transfer Sleeve with Window
Marque: Keystone Cleanroom Products FITZTWWWBL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu avec un manchon intérieur et une jupe extérieure respirante pour s’assurer que le produit est déplacé précisément dans le récipient, tout en minimisant le poudrage ou le refoulement qui peut se produire lors de l’utilisation de paniers de stérilisateur en plastique comme raccordement
- Les manchons sont jetables, mais suffisamment robustes pour être utilisés comme manchons dédiés à un produit particulier et réutilisés plusieurs fois avant d’être jetés
- La fenêtre transparente permet aux travailleurs de surveiller le processus de transfert, sans risque de contamination ou d’inhalation de la poudre
- Conditionnement individuel en PE et étiqueté pour une identification facile
- Installation simple ne nécessitant qu’une personne : aucun outil requis avec un cordage en caoutchouc réglable et une fermeture cinch pour un ajustement sûr
- L’association de matériaux permet un dégazage optimal
- Minimise les déchets dus au à la dispersion inutile du produit dans l’ensemble de l’installation
- Réduit l’exposition de l’opérateur et le nettoyage de la salle
- Le Tyvek™ anti-statique réduit les risques d’étincelles et d’explosion
- Élimine le besoin de blanchiment, de validation du nettoyage et de réparations typiquement nécessaires des manchons en tissu
- Le tissu résiste aux déchirures et aux perforations
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche respectant la norme ISO-6
Spécification
Certificat de conformité (CoC) | |
Serrure à barillet | |
Transfert de poudre | |
1422A Tyvek | |
30 in | |
46 in |
Manchon de transfert jetable pour fût de 55 gal | |
Blanc | |
Fût de 55 gallons | |
7 x 12 po (Fenêtre) | |
76 cm | |
117 cm |