Learn More
DuPont™ Tablier Tyvek 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
:
Couleur : Blanc
Description
- Longueur jusqu’au tibia
- Avec attaches à la taille et au col
- Traitement antistatique
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Structure | PEHD obtenu par filage éclair |
| Comprend | Attaches à la taille et au col |
| Certifications/Conformité | EPP catégorie 1, norme EN 1149-5 |
| Description de l’article | Tablier qui arrive au tibia avec attaches |
| Type de couture | Sans coutures |