Learn More
DuPont™ Tablier gris Tychem 6000 F
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
:
Couleur : Gris
Description
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les tabliers DuPont™ Tychem™ 6000 F sont fabriqués à partir d’un tissu léger et durable composé d’un film protecteur exclusif laminé à un substrat Tyvek pour usage intensif.
- Avec attaches à la taille et au col
- Traitement antistatique
- Excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques
- Permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), particules, risques biologiques et certains agents de guerre chimique
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Tissu |
| Couleur | Gris |
| Structure | Substrat Tyvek pour usage intensif avec film protecteur polymérique |
| Finition | Film protecteur polymérique |
| Comprend | Attaches à la taille et au col |
| Certifications/Conformité | (UE) 2016 / 425, Catégorie III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
| Type de couture | Sans coutures |