Learn More
DuPont™ Pantalon Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. Le pantalon DuPont™ Tyvek™ 500 offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron).
Marque: DuPont™ D13496097
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Élaboration en PEHD Flashspun
- Élastique à la taille
- Coutures cousues
- Sans poches
- Blanc
- EPI catégorie I
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
2XL | |
PEHD Flashspun Tyvek™ | |
Certification CE, EN 1149-5 | |
Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général |
Pantalon | |
Blanc | |
Élastique | |
Couture interne cousue |