Learn More
DuPont™ Pantalon Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. Le pantalon DuPont™ Tyvek™ 500 offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron).
Marque:  DuPont™ D13395735
198.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12623690
  • 252.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Élaboration en PEHD Flashspun
  • Élastique à la taille
  • Coutures cousues
  • Sans poches
  • Blanc
  • EPI catégorie I
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
XL
PEHD Flashspun Tyvek™
Certification CE, EN 1149-5
Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Pantalon
Blanc
Élastique
Couture interne cousue