Learn More
DuPont™ Pantalon Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. Le pantalon DuPont™ Tyvek™ 500 offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron).
Marque:  DuPont™ D13395741
Code produit. 11743123
  • 252.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Élaboration en PEHD Flashspun
  • Élastique à la taille
  • Coutures cousues
  • Sans poches
  • Blanc
  • EPI catégorie I
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Grande taille
PEHD Flashspun Tyvek™
Certification CE, EN 1149-5
Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Pantalon
Blanc
Élastique
Couture interne cousue