Learn More
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
DuPont™ Manchons Tyvek 500
Code produit. 11723073Code produit. 11723073
Marque: DuPont™ D13398912
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
147.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Élaboration en PEHD Flashspun
- Coutures internes cousues
- Ouvertures élastiques.
- Coutures bleues sur le haut du bras.
- Blanc
- EPI catégorie III
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Structure | PEHD obtenu par filage éclair |
Type de produit | Manchons de protection à usage général |
Matériau | HDPE |
Type de couture | Cousu |
Type de manchette | Élastique |
Certifications/Conformité | EPP catégorie III, norme EN 1149-5 |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
-
Code produit. 12332289
-
-
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 9
-
Catalog No. 15654904
194,00 € / 100 pièces -
Catalog No. 11791573
38,35 € / 100 pièces -
Catalog No. 12694587
116,46 € / 100 pièces -
Catalog No. 17618526
71,00 € / 10 pièces -
Catalog No. 16523771
2.575,00 € / 330 pièces -
Catalog No. 12332319
33,00 € / 1 pièce -
-
Catalog No. 11905864
187,00 € / 50 pièces -
Catalog No. 11322854
128,00 € / 50 pièces
Documents
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer FR
Taille: 485.6 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Taille: 515.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Manchons Tyvek 500 >