Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Grande taille
XL
2XL
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec 5 fermetures à boutons pression
- Élastique au niveau des poignets (non tunnelisés)
- Coutures internes cousues
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Specifications
Specifications
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | PEHD |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Limited-use |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | Chemicals |
Show More |