Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec 5 fermetures à boutons pression
- Élastique au niveau des poignets (non tunnelisés)
- Coutures internes cousues
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Limited-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Chemicals |
| Afficher plus |