Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec boutons-pression, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
Marque: DuPont™ D13398884
237.49 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec 5 fermetures à boutons pression
- Élastique au niveau des poignets (non tunnelisés)
- Coutures internes cousues
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Grande taille | |
Blanc | |
Élastique | |
EN 1149-5 |
HDPE | |
Boutons pression | |
Cousue (interne) |