Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire à col Tyvek 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
:
Taille : S
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Résistance | Résistance aux produits chimiques |
| Nbre de poches | 2 |
| Type de couture | Cousue (interne) |
| Certifications/Conformité | Traitement antistatique (EN 1149-5) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement/élimination de l’amiante et du plomb, opérations/entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général, entre autres |