Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec boutons pression et poches
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec fermeture éclair et poches, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
Marque:  DuPont™ D13495948
270.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11935864
  • 381.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Informations sur la commande
Dim. Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HDPE
Fermeture éclair
Résistance aux produits chimiques
Cousue (interne)
Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement/élimination de l’amiante et du plomb, opérations/entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général, entre autres
Blanc
Élastique
2
Traitement antistatique (EN 1149-5)