Learn More
DuPont™ Blouses de laboratoire Tyvek 500 avec boutons-pression
Shop All DuPont Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Moyenne
L
XL
2XL
Description
- Aucun ajout de silicone
- Coutures internes cousues
- 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
- En PE haute densité Flashspun
- Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Specifications
Specifications
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | Résistance aux produits chimiques |
Nbre de poches | 3 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction