Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert bleu
Shop All DuPont Products
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Conception ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
Specifications
Specifications
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | L |
Matériau | HDPE |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction