Learn More
DuPont™ Tyvek 400 Dual
Code produit. 15388354 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. La combinaison à capuchon Dupont™ Tyvek™ 400 Dual est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Elle constitue une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron).
  • Combinaison avec capuche à 3 pièces
  • Tyvek™ à l’avant et grand SMS respirant à l’arrière
  • Coutures externes cousues
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Élastique à la taille (cousu)
  • Fermeture éclair Tyvek™ et rabat
  • Blanc
  • Antistatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions XXL
Matériau Tyvek&trade ; devant, SMS derrière
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Certifications/Conformité (UE) 2016/425, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm