Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair
Code produit. 11772594
Click to view available options
Dimensions:
S
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 11772594
Marque: DuPont™ D13398984
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec fermeture éclair et poches, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire Tyvek
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette Élastique
Jetable Limited-use
Stérilité Non stérile
Résistance Résistance aux produits chimiques
Nbre de poches 2
Type de couture Cousue (interne)
Type de manchon Découpe droite
Taille (métrique) de la poitrine 108 à 116 cm
Certifications/Conformité Traitement antistatique (EN 1149-5)
À utiliser avec (application) Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement/élimination de l’amiante et du plomb, opérations/entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général, entre autres
Comprend Fermeture éclair. 3 poches. Poignets élastiques (en tunnel), coutures internes cousues