Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2X-Large
3X-Large
Description
- Gamma-sterilized
- Bound internal seams
- Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- Sterilized by gamma-irradiation
- Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
- Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
- Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | S |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tyvek™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Attached Boots |
Type de manchette | Finger Loops |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17809413_EN.pdf
Taille: 445.3 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2446129 | Certificat de stérilité | 11/12/2024 | D15560743 |
AHS2444120 | Certificat de stérilité | 11/12/2024 | D15560743 |
AHS2432157 | Certificat de stérilité | 04/09/2024 | D15560743 |
AHS2417136 | Certificat de stérilité | 20/07/2024 | D15560743 |
AHS2413111 | Certificat de stérilité | 20/07/2024 | D15560743 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu