Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged Code produit.: 17829413
Ajouter au panier
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Code produit. 17829413
XL
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2X-Large
3X-Large
Code produit. 17829413
Marque: DuPont™ D15560735
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unhooded gamma-sterilized coveralls are aseptically folded and feature bound internal seams, tunneled elastication at wrists and ankles, elasticated waist at back, Tyvek™ covered elasticated thumb loops, and a storm flap.
  • Gamma-sterilized
  • Bound internal seams
  • Elasticated waist at back for good fit
  • Tyvek™ covered elasticated thumb loops
  • Tunneled elastication at wrists and ankles
  • Front zipper closure
  • Storm flap
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and low linting
  • Sterilized by gamma-irradiation
  • Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
  • Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
  • Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
  • Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek™
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Elastic
Type de manchette Elastic
Type de goulot À collier
Hood Type Unhooded
Type de bouchon Zipper
Type de couture Bound
Stérilité Stérile
Résistance Particle
Sans latex Oui
Modèle D15560
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAHS2434139 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15560735
Numéro de lotAHS2327168 Type de certificatCertificat de stérilité Date24/08/2023 Catalog NumberD15560735
Numéro de lotAHS2322152 Type de certificatCertificat de stérilité Date24/08/2023 Catalog NumberD15560735
Numéro de lotAHS2239143 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2024 Catalog NumberD15560735
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Coverall, Sterile, Double Bagged >