Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- La capuche s’adapte à un masque médical et comporte des attaches
- Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
- Respirante et à faible peluchage
- Le système d’emballage sert d’élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements dans des zones propres
- Généralement utilisé dans les salles blanches dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Taille élastique au dos |
Type de cheville | Bottes intégrées |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair avec rabat-tempête |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu