Learn More
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
XL
2XL
3XL
Description
- Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
- Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
Dimensions | XL |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Stérilité | Non stérile |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu