Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Elle offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1μ) et est très peu pelucheuse.
- Combinaison à capuche
- Blanc
- Traitée en salle blanche et stérile
- Coutures internes cousues
- Conception ensemble de manchons avec élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Passe-pouces élastiques attachés
- Fermeture éclair
- Surchaussures fixées avec semelles antidérapantes
- Non homologuée CE comme vêtement de protection chimique
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche avec surchaussures |
Dimensions | 3XL |
Matériau | PEHD Flashspun Tyvek™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant avec fermeture sous patte |
Type de couture | Surfilée |