Learn More
DuPont™ Manche pour salle blanche Tyvek™ IsoClean™
113.59 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type : Manchon
Description
- Élastique tunnelisé au poignet et au biceps
- Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
- Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
- Accessoires
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de produit | Manchon |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Non stérile |
Type de couture | Lié |
Modèle | IC501B00 |
À utiliser avec (application) | Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, l’industrie électronique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés. |
Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2016/425, EN 14126, ISO Classe 6-9 |
Longueur (métrique) | 45 cm |
Cleanroom Class | Class 1000-100,000 (ISO 6-8) |