Description
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant Caps are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.
- Les coutures surfilées sont composées de plusieurs filetages entrelacés cousus le long des bords bruts du vêtement pour créer des coutures solides et résistantes aux contraintes
- Diamètre d'ouverture de 21.5 in.
- Bandeau élastique
- Taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
- Non stériles, avec doublure en PE transparente, et conditionnées en vrac
- Utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Bouffant |
Dimensions | Universel |
Matériau | Flashspun HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Modèle | D14246919 |
Type de couture | Serged |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms, PPE Category I |
Type d’emballage | Bulk packed |