Learn More
DuPont™ Charlotte bouffante Tyvek™ IsoClean™
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Type de produit : Charlotte
Description
- Bandeau élastique
- Taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
- Les vêtements et accessoires en Tyvek™ IsoClean™ (codes d’option 0B, 00 et BH) ne sont ni nettoyés ni irradiés aux rayons gamma, mais fabriqués dans un environnement contrôlé.
Spécification
Spécification
Type de produit | Charlotte |
Dimensions | Taille unique |
Couleur | Blanc |
Modèle | IC 729 S WH |
Type de couture | Surfilée |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés. |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Charlotte bouffante Tyvek™ IsoClean™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu