Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
Grand
Description
- Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes
- Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort li>Convient pour une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe C/D (classe ISO 6-9)
Spécification
Spécification
Dimensions | M |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Ties |
Type de semelle | Slip-resistant |
Modèle | IC 458 |
Type de couture | Surfilée |
Certifications / conformité (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Type de produit | Boot Covers |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu