Learn More
DuPont™ Cagoule Tyvek 500
La bride collet large et élastique autour du cou et du visage offre une meilleure protection pour les pièces du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses.
Marque: DuPont™ D13395804
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Élaboration en PEHD Flashspun
- Large bride et élastique autour du cou et du visage
- Coutures internes cousues
- Blanc
- EPI catégorie I
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
Capuche Tyvek | |
HDPE | |
Cousu | |
100/boîte |
Universel | |
Blanc | |
EPP catégorie I, EN 1149-5 | |
PEHD Flashspun |