Learn More
DuPont™ Blouson Tyvek 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Spécialement conçues pour être utilisées avec les vêtements Tyvek™
- Élaboration en PEHD Flashspun
- Coutures internes cousues
- Fermeture éclair à l’avant
- Élastiques autour du visage et aux poignets
- Blanc
- EPI catégorie I
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
Spécification
Spécification
| Dimensions | XL |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Certifications/Conformité | EN 1149-5 |
| Type de couture | Couture (interne) |
| Type de produit | Veste |
| À utiliser avec (application) | Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général, etc. |