Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes
En PE haute densité Flashspun. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes est perméable à la vapeur d’air et d’eau, tout en repoussant les liquides et aérosols aqueux, et offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres.
Marque:  DuPont™ D13398935
669.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11843510
  • 969.00€ / 80 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou.
  • Disponible en blanc du S au XXXL.
  • Robustesse et légèreté (<250 g par vêtement).
  • Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque.
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
  • Les passe-pouces élastiques empêchent les manches de remonter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
HDPE
Oui
Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes
A capuche
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton
Non stérile
Rabat-menton auto-adhésif
108 à 116 cm
Pour les emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, les applications médicales et l'exposition aux risques biologiques.
XL
Blanc, Bleu
Élastique
passe pouce
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Passes-pouce élastiquées
80/Paquet
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.