Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Fitzmill Transfer Sleeves
Fitzmill Transfer Sleeves with Breather Panel Top assist in the transfer of powders used during production.
Marque: Keystone Cleanroom Products FITZTWBL
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 9.98270kg
Description
- Conçu avec un manchon intérieur et une jupe extérieure respirante pour s’assurer que le produit est déplacé précisément dans le récipient, tout en minimisant le poudrage ou le refoulement qui peut se produire lors de l’utilisation de paniers de stérilisateur en plastique comme raccordement
- Les manchons sont jetables, mais suffisamment robustes pour être utilisés comme manchons dédiés à un produit particulier et réutilisés plusieurs fois avant d’être jetés
- Conditionnement individuel en PE et étiqueté pour une identification facile
- Installation simple ne nécessitant qu’une personne : aucun outil requis avec un cordage en caoutchouc réglable et une fermeture cinch pour un ajustement sûr
- L’association de matériaux permet un dégazage optimal
- Minimise les déchets dus au à la dispersion inutile du produit dans l’ensemble de l’installation
- Réduit l’exposition de l’opérateur et le nettoyage de la salle
- Le Tyvek™ anti-statique réduit les risques d’étincelles et d’explosion
- Élimine le besoin de blanchiment, de validation du nettoyage et de réparations typiquement nécessaires des manchons en tissu
- Le tissu résiste aux déchirures et aux perforations
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche respectant la norme ISO-6
Spécification
Certificat de conformité (CoC) | |
Manchon de transfert jetable pour fût | |
Transfert de poudre | |
1422A Tyvek™ | |
76 cm | |
117 cm |
Serrure à barillet | |
Blanc | |
Fût de 55 gallons | |
30 in | |
46 in |