Learn More
DuPont™ Manches Tychem 6000 F Code produit.: 11905864
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DuPont™ Manches Tychem 6000 F
Code produit. 11905864 Tous les produits DuPont Produits
Longueur : 500mm
Click to view available options
Longueur : 500mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11905864
Marque: DuPont™ D13984645
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les manchettes DuPont™ Tychem™ 6000 F sont dotées de coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues.
  • Traitement antistatique
  • Élastiques larges au niveau de la manchette et du bras supérieur
  • Excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), particules, risques biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure Substrat Tyvek robuste
Type de produit Manchons de protection
Matériau Substrat laminé à un film avec revêtement polymère Tyvek.
Couleur Gris
Type de couture Cousu, recouvert de ruban adhésif
Type de manchette Élastique
Finition Film protecteur polymérique
Certifications/Conformité (UE) 2016 / 425, Catégorie III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Longueur (métrique) 500 mm
Poids (métrique) 5 kg
Nom du produit
DuPont™ Manches Tychem 6000 F >