Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
302.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Les vêtements Tyvek™ 800J associent la résistance aux produits chimiques non organiques à faible concentration, à base d’eau (même sous pression) à la résistance et à la durabilité de Tyvek™ grâce à une technologie de tissu innovante et à une conception améliorée du vêtement. Développés selon nos normes les plus élevées, les combinaisons Tyvek™ 800J sont douces, confortables et légères sans compromettre leur niveau de durabilité. Ils sont maintenant disponibles avec des coutures surfilées et recouvertes d’un ruban adhésif qui fournissent les performances des vêtements de type 3/4/5/6, qui ont été testés aux normes contre les liquides sous pression, les aérosols liquides lourds et les particules solides en suspension dans l’air. Les combinaisons offrent une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques non organiques à base d’eau à faible concentration et particules (jusqu’à 1,0 micron), ainsi qu’une protection contre les huiles. Les combinaisons Tyvek™ 800J conviennent à des applications telles que le nettoyage industriel, l’emballage et la redistribution des produits chimiques, le traitement et l’élimination des déchets et l’assainissement de l’environnement. Les combinaisons Tyvek™ 800J de type 3/4/5/6 offrent les avantages suivants en termes de sécurité et de confort :
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides corporels à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes transmis par le sang à l’aide du bactériophage Phi-X174 (ISO 16604)
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Les tissus et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques non organiques à faible concentration à base d’eau
- Coutures surfilées et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouce élastiques maintiennent les manchettes en place
Spécification
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tyvek&trade ; |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Elastiqué à la taille |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | passe pouce, Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Élastique |