Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek™ 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
2X-Large
Description
- Conception en polyéthylène haute densité Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
- Constitue une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron)
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016/425
- Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB (6-B)
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
Dimensions | Small |
Sexe | Unisexe |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Zipper |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Limited-use |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | Chemicals |
Type de couture | Piqué |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek™ 500 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction