Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec fermeture éclair et poches, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
Marque: DuPont™ D13495983
270.42 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.64260kg
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général