Learn More
Fisherbrand™ Combinaison Tyvek™ Cat III
Combinaisons à capuche Fisherbrand Tyvek™ Cat III fabriquées à partir d’un tissu non tissé en polyéthylène doux, offrant un excellent équilibre entre la protection et le confort. Offrent une barrière de protection de type 5 et 6, elles restent perméables à l’air et à la vapeur d’eau.
5.55€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16396515
|
Fisherbrand™
D15545188 |
S |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16306525
|
Fisherbrand™
D15545189 |
M |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16316525
|
Fisherbrand™
D15545190 |
L |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16326525
|
Fisherbrand™
D15545191 |
XL |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16336525
|
Fisherbrand™
D15545262 |
XXL |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16346525
|
Fisherbrand™
D15545263 |
XXXL |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Offrent plus de protection que les vêtements SMS équivalents
- Plus robustes que les films microporeux
- Robustes mais légères (moins de 180 g/vêtement)
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
- Traitement antistatique sur l’extérieur
- Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
Spécification
Combinaison à capuche | |
Blanc | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière | |
Catégorie III, Type 5 et 6 |
Polyéthylène | |
Élastique | |
Élastique | |
2 panneaux | |
Piqué | |
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1 |