Learn More
Fisherbrand™ Combinaison Tyvek™ Cat III
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Offrent plus de protection que les vêtements SMS équivalents
- Plus robustes que les films microporeux
- Robustes, mais légères (moins de 180 g/vêtement)
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
- Traitement antistatique sur l’extérieur
- Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | S |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls
Taille: 230.5 kB
Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls
Taille: 230.6 kB
Brochures
14177 FB NPI Fisherbrand Tyvek Cat III Coveralls EN
Taille: 230.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Combinaison Tyvek™ Cat III >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu