Learn More
Chlorhydrate de tyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10036000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10036000
Marque: Thermo Scientific Acros 422380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de tyramine, numéro CAS 60-19-5, est le sel de chlorhydrate de tyramine, une amine biogénique dérivée de la tyrosine d’acides aminés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La tyramine est une monoamine naturelle dérivée de la décarboxylation de la tyrosine d’acides aminés utilisée dans les systèmes nerveux humains et d’invertébrés
  • La tyramine est synthétisée et libérée par les neurones et agit comme un neuromodulateur lors de la liaison aux récepteurs de la tyramine
  • La tyramine s’est avérée avoir un impact sur le système immunitaire et le système cardiovasculaire chez les humains
Applications
  • La tyramine peut être utilisée pour former un conjugué au tyramide, qui peut être utilisé comme réactif d’amplification de signal dans les dosages d’immunofluorescence
  • Les conjugués d’acide tyramine-hyaluronique peuvent être utilisés pour former des hydrogels biodégradables, utiles dans l’administration de médicaments et l’ingénierie tissulaire
  • La tyramine est utile pour les études en laboratoire sur la stimulation neuronale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-19-5
Formule moléculaire C8H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.64
Numéro MDL MFCD00012901
Clé InChI RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
CID PubChem 66449
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine hydrochloride
Point de fusion 271°C to 274°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 269°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC hydrogène 4-(2-aminoéthyl)phénol chlorure
Poids de la formule 173.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline