Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à col à sertir, N11, transparents
Matériau de stockage pour une utilisation en chromatographie. Les flacons à col à sertir Macherey-Nagel, N11, sont des flacons en verre hydrolytique avec des bouchons à sertir de 11 mm. Les flacons sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes pour garantir une haute qualité pour une analyse sûre. Conditionnés sous 100 flacons par boîte en polypropylène.
13.20€ - 15.30€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre hydrolytique (classe I) |
Volume (métrique) | 1.5 ml |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Type de goulot | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de goulot | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10187451
|
Macherey-Nagel™
70201CG |
À sertir, petite ouverture | s/o |
14.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10153990
|
Macherey-Nagel™
70201HP |
À sertir, ouverture large | s/o |
13.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10378001
|
Macherey-Nagel™
702885 |
À sertir, col large et inserts compatibles | Étiquette et balance |
15.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Tous les flacons sont fabriqués en verre hydrolytique de classe 1. Un contrôle optoélectronique est assuré aux machines de traitement du verre. Des contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale du CQ ont également été mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Conçus pour s’adapter aux différents fabricants d’instruments
- Flacons à fond plat et à col serti, bouche de 11 mm
- En verre hydrolytique transparent avec ouvertures larges et petites
- Fournis dans des boîtes de 100 flacons en polypropylène
Spécification
Transparent | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
100 | |
Plat | |
100 paquet |
11,6 mm | |
1.5 ml | |
Boîte en polypropylène | |
32 mm | |
N11 |