Learn More
asecos™ Typ 90 armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
2000.22€ - 3132.30€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1 avec une résistance au feu de 90 minutes |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 482 mm |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier |
À utiliser avec (application) | Stockage de liquides inflammables |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15365569
|
asecos™
3265700135373 |
482 x 979 x 702 mm | 2 tiroirs, 2 inserts perforés |
3132.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15365579
|
asecos™
3265800135378 |
482 x 470 x 702 mm | Un plateau coulissant, un insert de plaque métallique perforé et un second plateau coulissant |
2000.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure en acier revêtu époxy
- Ergonomique : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Confort de travail : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Mobile : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Compliance
DIN EN 14470-1 - Résistance au feu de 90 minutes
Spécification
EN 14470-1 avec une résistance au feu de 90 minutes | |
Gris clair | |
Stockage de liquides inflammables | |
702 mm |
482 mm | |
Acier | |
800 mm | |
Revêtement en poudre |