Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 V-MOVE-90 gris anthracite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
4342.29€ - 6062.67€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 860 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 775 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Fermeture automatique, Coulissant |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Nbre de portes | Configuration | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de portes | Configuration | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15977746
|
asecos™
3508504135100 |
1 | 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
4349.71€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15957746
|
asecos™
3508504036111 |
1 | 4 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
4342.29€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15987746
|
asecos™
3508504135101 |
1 | 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en gris clair (RAL 7035), équipée avec 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
4390.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15947746
|
asecos™
3508504035101 |
1 | 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur en litre (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
4390.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15967746
|
asecos™
3508504036112 |
1 | 5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
4391.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15977766
|
asecos™
3508604135102 |
2 | 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
5979.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15917766
|
asecos™
3508604035102 |
2 | 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
5979.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15947766
|
asecos™
3508604036113 |
2 | 4 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
5965.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15987766
|
asecos™
3508604135103 |
2 | 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en gris clair (RAL 7035), équipée avec 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
6061.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15927766
|
asecos™
3508604035103 |
2 | 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
6061.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15967766
|
asecos™
3508604036115 |
2 | 5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
6062.67€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15937766
|
asecos™
3508604035104 |
2 | 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur, 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
6020.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15957766
|
asecos™
3508604036114 |
2 | 4 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, 5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
6013.91€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
- Ouverture et fermeture électroniques : le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
- Accès parfait : le tiroir vertical offre une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
- Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
- Aucune utilisation non autorisée : tiroir vertical verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
860 mm | |
Tôle d'acier | |
Fermeture automatique, Coulissant | |
1966 mm | |
revêtement époxy texturé |
775 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1750 mm |