Learn More
asecos Type 90 armoire de sécurité V-CLASSIC-90
L’armoire MULTIRISK d’asecos pour le stockage sécurisé, flexible et énergétiquement durable de différentes substances dangereuses dans une même armoire.
Marque: asecos 4028500540627
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 456.00000kg
Alert:
For indoor use only
Description
Fonction / Construction
- Construction spéciale, entièrement résistante : La construction spéciale, entièrement résistante au feu, de l’armoire MULTIRISK de type 90 offre pour la première fois la possibilité de stockage protégé contre le feu pour les substances dangereuses agressives et toxiques
- L’armoire assure ainsi non seulement le stockage sécurisé de différentes substances dangereuses dans les opérations quotidiennes, mais aussi une protection maximale des utilisateurs et des équipes de sauvetage en cas d’incendie
- Bloquage (sécurité) : L’armoire peut être verrouillée en toute sécurité en vue de la protection contre une utilisation non autorisée
- L’affichage rouge / vert intégré indique rapidement l’état fermé / ouvert
- Le remplacement chez le client du cylindre profi lé permet d’intégrer l’armoire dans des dispositifs de fermeture existants
- Aperçu et accès confortables : L’utilisateur de l’armoire peut décider librement quels types de produits dangereux sont stockés dans les deux compartiments
- Les deux tiroirs verticaux coulissants sont utilisables de manière équivalente grâce au concept de ventilation et à l’équipement intérieur homogène.
- Niveau de stockage : Chaque niveau de stockage est équipé d’un Bac de rétention en PE résistant aux produits chimiques et peut être ajusté en hauteur à tout moment par le client (sans outillage)
- Les bacs en plastique sont faciles à retirer, par ex. pour le nettoyage ou en cas de fuite
- Position et intégration optimales : Avec une largeur de seulement 60 cm et une profondeur de 86 cm, la solution de stockage peu encombrante avec une grande capacité de stockage est parfaitement adaptée à une installation à côté des hottes
- Système de ventilation : Les vapeurs des produits dangereux sont récupérés à chaque niveau de stockage de l’armoire et aspirées directement sur le raccordement intégré (NW 75) par une sortie d’air technique
- L’apparition possible d’une atmosphère explosive ou de vapeurs nocives est évitée en toute sécurité
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- Conforme CE
Spécification
688.98 in. | |
Pour le stockage sans contrainte des produits dangereux les plus diverses au poste de travail | |
236.22 in. | |
4 x étagère de rétention, 4 x caillebotis (PP), 1 x bac de rétention au sol (polyéthylène) | |
456 kg | |
306.69 in. | |
Blanc | |
1005.31 lb. | |
Tiroirs Vertical | |
8 | |
2 | |
199.21 in. |
Safety Storage Cabinet | |
774.02 in. | |
Gypse | |
860 x 600 x 1966 mm | |
338.58 in. | |
779 x 506 x 1750 mm | |
Étagère de rétention | |
30 kg | |
V90.196.060.MV.2VD:0012 | |
1750 mm | |
Résistance au feu 90 minutes, test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, certifiée GS, conforme CE |