Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 à charnière gauche
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Marque: asecos™ 3023300233659
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque la porte est ouverte
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
616 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
avec porte pliable et un système de maintien de porte, Charnière gauche | |
1968 mm | |
Système de blocage des portes | |
1 | |
Étalon | |
285,00 kg | |
450 mm | |
Tôle d'acier |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur | |
524 mm | |
616 x 596 x 1968 mm | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1742 mm | |
S90.196.060.FDAS | |
3 | |
revêtement époxy lisse | |
596 mm | |
Jaune sécurité (RAL 1004) | |
Armoire de stockage de sécurité |